Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907668-1G OR907668-250MG
APOSOR907668-1GEA 833 EUR
APOSOR907668-1G APOSOR907668-250MG
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007825
CAS nummer: 2615-71-6