Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907812-25G OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA 555 EUR
APOSOR907812-25G APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040996
CAS nummer: 7476-66-6