tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907891-1G OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA 184 EUR
APOSOR907891-1G APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909502
CAS nummer: 939-62-8