3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 87.6 EUR
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079346
CAS nummer: 581-71-5