(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907901-1G OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA 62.9 EUR
APOSOR907901-1G APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Formule: C₉H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778410
CAS nummer: 50266-60-9