methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907907-1G OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA 447 EUR
APOSOR907907-1G APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045770
CAS nummer: 69026-10-4