1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907912-1G OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA 250 EUR
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954950
CAS nummer: 15112-41-1