4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 95 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.017 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11100992
CAS nummer: 20035-32-9