4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 271 EUR
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06655692
CAS nummer: 1205-58-9