Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 135 EUR
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834617
CAS nummer: 27475-19-0