Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907970-1G OR907970-5G
APOSOR907970-1GEA 155 EUR
APOSOR907970-1G APOSOR907970-5G
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Methyl 4-carbamoylbenzoate
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463146
CAS nummer: 6757-31-9