4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 184 EUR
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12173485
CAS nummer: 167627-38-5