Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908023-1G OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA 162 EUR
APOSOR908023-1G APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09234741
CAS nummer: 23668-00-0