4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908026-1G OR908026-250MG OR908026-5G
APOSOR908026-1GEA 402 EUR
APOSOR908026-1G APOSOR908026-250MG APOSOR908026-5G
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186293
CAS nummer: 24167-50-8