3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908045-1G OR908045-5G
APOSOR908045-1GEA 220 EUR
APOSOR908045-1G APOSOR908045-5G
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186286
CAS nummer: 33322-63-3