Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908053-1G OR908053-5G
APOSOR908053-1GEA 33.7 EUR
APOSOR908053-1G APOSOR908053-5G
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045607
CAS nummer: 73502-03-1