Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908056-25G OR908056-5G
APOSOR908056-25GEA 231 EUR
APOSOR908056-25G APOSOR908056-5G
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09831993
CAS nummer: 99585-13-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable