4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908061-1G OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA 292 EUR
APOSOR908061-1G APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20660431
CAS nummer: 24078-23-7