2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
OR908074-10G OR908074-1G OR908074-5G
APOSOR908074-10GEA 424 EUR
APOSOR908074-10G APOSOR908074-1G APOSOR908074-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07324818
CAS nummer: 53369-76-9