2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 257 EUR
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527339
CAS nummer: 82380-17-4