3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA 131 EUR
APOSOR908106-1G APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907613
CAS nummer: 90110-98-8