2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908116-1G OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA 577 EUR
APOSOR908116-1G APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021679
CAS nummer: 15879-60-4