Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908117-1G OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA 275 EUR
APOSOR908117-1G APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044990
CAS nummer: 40757-12-8