t-Butyl methyl fumarate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl methyl fumarate
OR908127-1G OR908127-5G
APOSOR908127-1GEA 123 EUR
APOSOR908127-1G APOSOR908127-5G
t-Butyl methyl fumarate 97%
t-Butyl methyl fumarate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186.205 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26383412
CAS nummer: 55556-66-6