4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 104 EUR
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999195
CAS nummer: 51748-01-7