N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908144-10G
OR908144-1G
OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA
760
EUR
APOSOR908144-10G
APOSOR908144-1G
APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Formule:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.189 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08729290 CAS nummer: 15788-98-4 |