4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908148-1G OR908148-5G
APOSOR908148-1GEA 44.7 EUR
APOSOR908148-1G APOSOR908148-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848762
CAS nummer: 15777-70-5