3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908150-10G OR908150-1G OR908150-5G
APOSOR908150-10GEA 1010 EUR
APOSOR908150-10G APOSOR908150-1G APOSOR908150-5G
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466610
CAS nummer: 5338-10-3