4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 271 EUR
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
MW: 196.266 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09735126
CAS nummer: 13205-50-0