Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 220 EUR
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Formule: C₇H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11189498
CAS nummer: 75125-24-5