2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908207-10G OR908207-1G OR908207-5G
APOSOR908207-10GEA 505 EUR
APOSOR908207-10G APOSOR908207-1G APOSOR908207-5G
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025212
CAS nummer: 14966-09-7