4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR908216-1G OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA 295 EUR
APOSOR908216-1G APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16249537
CAS nummer: 790230-04-5