Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908220-1G OR908220-5G
APOSOR908220-1GEA 146 EUR
APOSOR908220-1G APOSOR908220-5G
Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Benzyl 3-chloropropanoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20542317
CAS nummer: 6282-07-1