2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908289-1G
OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA
95
EUR
APOSOR908289-1G
APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Formule:
C₈H₉BO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01319042 CAS nummer: 958030-46-1 |