(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methylnaphthalene-1-boronic Acid, 2-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
OR908295-1G OR908295-250MG
APOSOR908295-1GEA 92.1 EUR
APOSOR908295-1G APOSOR908295-250MG
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03452758
CAS nummer: 103989-84-0