2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 337 EUR
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₇BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212462
CAS nummer: 105869-43-0