tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 228 EUR
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729296
CAS nummer: 196200-04-1