(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908380-1G OR908380-5G
APOSOR908380-1GEA 205 EUR
APOSOR908380-1G APOSOR908380-5G
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₉BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212395
CAS nummer: 1498314-72-9