2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 292 EUR
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18258839
CAS nummer: 1621416-45-2