5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-(Methoxycarbonyl)furan-2-yl)boronic acid
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 103 EUR
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660203
CAS nummer: 876189-20-7