4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 74.6 EUR
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17013972
CAS nummer: 170230-27-0