2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908450-1G OR908450-5G
APOSOR908450-1GEA 96.4 EUR
APOSOR908450-1G APOSOR908450-5G
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181629
CAS nummer: 1402238-33-8