1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 760 EUR
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21332947
CAS nummer: 1983202-21-6