(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908556-1G OR908556-250MG
APOSOR908556-1GEA 179 EUR
APOSOR908556-1G APOSOR908556-250MG
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18412862
CAS nummer: 219834-94-3