2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908561-1G OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA 220 EUR
APOSOR908561-1G APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19237189
CAS nummer: 2096337-70-9