2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 304 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16994462
CAS nummer: 1119090-11-7