4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 208 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD18250651
CAS nummer: 1440520-87-5