[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Cyanomethyl)-1-(hydroxymethyl)cyclopropane, 2-[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]ethanonitrile, 2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetonitrile
OR9086-10G OR9086-25G OR9086-5G
APOSOR9086-10GEA 316 EUR
APOSOR9086-10G APOSOR9086-25G APOSOR9086-5G
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235273
CAS nummer: 152922-71-9