2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908897-1G OR908897-5G
APOSOR908897-1GEA 60 EUR
APOSOR908897-1G APOSOR908897-5G
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₇H₁₄BClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405514
CAS nummer: 83622-42-8