4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR908995-10G OR908995-1G OR908995-5G
APOSOR908995-10GEA 757 EUR
APOSOR908995-10G APOSOR908995-1G APOSOR908995-5G
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine
Formule: C₇H₉BrN₂OS
Smeltpunt: 90…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879069
CAS nummer: 933728-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III